Merck
C5145
Chlormadinone acetate
≥98%
Sinônimo(s):
17α-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, Gestafortin, Matrol, Menstridyl
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H29ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
404.93
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-118-0
Beilstein/REAXYS Number:
2633614
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Review of progestogenic and related pharmacological effects of chlormadinone acetate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlormadinone acetate
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)