Documentos Principais
492523
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 11.535,00
R$ 11.535,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 11.535,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D4H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
272.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 11.535,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
238-240 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
chave InChI
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)