Documentos Principais
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
natural sourced
Sinônimo(s):
Pectin sugar
Selecione um tamanho
W325512-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 965,00
1 KG
R$ 1.016,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W325512-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 965,00
1 KG
R$ 1.016,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
pf
160-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-arabinose é o isômero que ocorre naturalmente e é um constituinte de polissacarídeos vegetais. A maioria das bactérias contém um operon induzível de arabinose que codifica uma série de enzimas e transportadores que possibilitam o uso da L-arabinose como a única fonte de carbono em culturas microbianas.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and