Documentos
W325501
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
99%
Sinônimo(s):
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectin sugar
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
pf
160-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
L-(+)-Arabinose is a pentose sugar that occurs naturally in corn fiber gum and acacia gum.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-arabinose é o isômero que ocorre naturalmente e é um constituinte de polissacarídeos vegetais. A maioria das bactérias contém um operon induzível de arabinose que codifica uma série de enzimas e transportadores que possibilitam o uso da L-arabinose como a única fonte de carbono em culturas microbianas.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
D-(+)-Xylose ≥99%
Sigma-Aldrich
W360600
D-(+)-Xylose
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W379312
D-Ribose
D-(+)-Fucose ≥97% (GC)
Sigma-Aldrich
F8150
D-(+)-Fucose
L-Rhamnose natural sourced, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W373011
L-Rhamnose
D-(+)-Xylose ≥99% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
X3877
D-(+)-Xylose
Simvastatin ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S6196
Simvastatin
D-(+)-Xylose ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X1500
D-(+)-Xylose
Corn fiber gum: A potential gum arabic replacer for beverage flavor emulsification.
Yadav MP, et al.
Food Hydrocolloids, 21(7), 1022-1030 (2007)
Acacia gums: Stabilizers for flavor encapsulation.
Thevenet F.
ACS Symp. Ser., 370, 37?44-37?44 (1988)
Tobias Bergmiller et al.
BMC microbiology, 11, 118-118 (2011-05-31)
The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy
Naeem Anwar et al.
PloS one, 9(8), e106095-e106095 (2014-08-26)
In Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium), biofilm-formation is controlled by the cytoplasmic intracellular small-molecular second messenger cyclic 3', 5'-di- guanosine monophosphate (c-di-GMP) through the activities of GGDEF and EAL domain proteins. Here we describe that deleting either dsbA or
Koen J T Venken et al.
Nucleic acids research, 36(18), e114-e114 (2008-08-05)
Studying gene function in the post-genome era requires methods to localize and inactivate proteins in a standardized fashion in model organisms. While genome-wide gene disruption and over-expression efforts are well on their way to vastly expand the repertoire of Drosophila