T8260
Lipoic acid, reduced
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-6,8-Dimercaptooctanoic acid, (±)-Dihydrolipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, reduced, DHLA
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(S)CCS
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
chave InChI
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)