SRA1
Anisaldehyde solution
≥97.5% purity (GC), liquid
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anisaldehyde solution,
descrição
Spray reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
liquid
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
52.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI