Documentos Principais
1.08541
Supelco
Spray nozzles for TLC sprayer
suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Nota de análise
TLC-Test: passes test