SMB00958
N-Desmethyl imatinib
≥95%
Sinônimo(s):
N-(4-Methyl-3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, CGP74588, Desmethyl Gleevec, Norimatinib
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
research grade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
peso molecular
479.58 g/mol
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
técnica(s)
HPLC: suitable
solubilidade
ethanol: 0.20 mg/mL
DMF: 16 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(CCNCC5)Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3nc(ccn3)c4cnccc4
InChI
1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
chave InChI
BQQYXPHRXIZMDM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)