PHR3528
Hexanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Hexanoic Acid, Acid C6, Caproic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 10 g
índice de refração
n20/D 1.4161 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)