PHR3232
Quinidine Gluconate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Quinidine gluconate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1595000
família API
quinidine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.C6H12O7/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t13-,14-,19+,20-;2-,3-,4+,5-/m01/s1
chave InChI
XHKUDCCTVQUHJQ-LCYSNFERSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.