Q0750
Quinidine hydrochloride monohydrate
technical grade
Sinônimo(s):
6′-Methoxycinchonan-9-ol hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Impurezas
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.[H][C@@]1(C[C@@H]2CC[N@H]1C[C@@H]2C=C)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;1H2/t13-,14-,19+,20-;;/m0../s1
chave InChI
SGVZDMWHXVXUBY-KAIFKDDSSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)