Documentos Principais
PHR3061
Supelco
Nicotine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
β-Nicotyrine, Nicotine Impurity F (Ph. Eur.), 3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.900,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Código UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
R$ 3.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1463337
família API
nicotine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c(ccc1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
chave InChI
RYFOJXFXERAMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)