1463371
USP
Nicotine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Nornicotine, 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, 3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
chave InChI
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3