PHR2876
Isoflurane Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1349025
família API
isoflurane
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 0.5 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
chave InChI
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.