PHR2875
Isoflurane Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Chlorodifluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1349014
família API
isoflurane
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 0.5 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl
InChI
1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
chave InChI
TZZWXBLENLGFDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)