1349014
USP
Isoflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chlorodifluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H
chave InChI
TZZWXBLENLGFDD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Isoflurane
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3