109789
2-Amino-6-chloropurine
≥99%
Sinônimo(s):
6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3