PHR2614
Valproic Acid Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Valeronitrile, Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
valproic acid
forma
liquid
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
139-141 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.