PHR2544
Orlistat Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Triphenylphosphine oxide, Ph3PO, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1478833
família API
orlistat
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
150-157 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)