1478800
USP
Orlistat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
orlistat
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
Informações sobre genes
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3