PHR2427
D-Camphor Impurity A, a-pinene
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
α-Pinene, (±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
camphor
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
491 °F
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)