PHR1119
D-Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. C0405000
traceable to USP 1087508
densidade de vapor
5.24 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
família API
camphor
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
870 °F
Lim. expl.
3.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
178-182 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?