Y0002006
Sulfobutylbetadex impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-Oxybis-1-butanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betadex
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FMASHOOOLPDQTK-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente