PHR1668
Retinyl Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Retinyl propionate, Vitamin A propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
retinyl compounds
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
chave InChI
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)