PHR1487
Canamicina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Canamicina, Canamicina A
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 861
traceable to Ph. Eur. K0200000
traceable to USP 1355006
família API
kanamycin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Kanamycin Sulfate, generated by specific strains of Streptomyces kanamyceticus, belongs to the class of aminoglycoside antibiotics. It is known to act effectively against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo (incluindo acetiltransferase, fosfotransferase, nucleotidiltransferase) podem alterar esse antibiótico, prevenindo sua interação com os ribossomos.
Espectro da ação antimicrobiana: O sulfato de canamicina é eficaz contra bactérias gram negativas e gram positivas e micoplasma.
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.