PHR1491
Neomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Neomycin sulphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. N0400000
traceable to Ph. Eur. N0401000
traceable to USP 1458009
família API
neomycin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
chave InChI
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Descrição geral
Aplicação
Neomycin sulfate may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in eye ointments by thin layer chromatography.
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?