PHR1212
Anisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1037011
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 42.2 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
887 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−37 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)