C2219000
Ácido cítrico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
família API
citric acid
fabricante/nome comercial
EDQM
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)