P1900000
Piperazine adipate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piperazine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
chave InChI
BVEGEKOBSPXUJS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 90 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)