Documentos Principais
36522
Supelco
Quinmerac
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
221.64
Beilstein:
8392904
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
chave InChI
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Quinmerac is a highly selective herbicide, which belongs to the class of substituted quinolinecarboxylic acids.[1] It can be used in weed control management, particularly for dicotyledonous weeds like cleavers, sugar beet[2], oilseed rape and small grain cereals.[1]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abscisic acid is a causative factor in the mode of action of the auxinic herbicide quinmerac in cleaver (Galium aparine L.)
Sheltrup F and Grossman K
Journal of Plant Physiology, 147, 118-126 (1995)
New plant growth regulators: High risk investment?
Rademacher.W and Bucci.T
HortTechnology, 12, 64-67 (2002)