Documentos Principais
NISTRM8704
Buffalo river sediment
NIST® RM 8704
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Descrição geral
One unit of RM 8704 contains 50 grams of radiation-sterilized, freeze-dried, homogenized river sediment.
Aplicação
Buffalo river sediment Reference material (RM) is designed for the analysis of soils, sediments, or materials with a similar matrix.
Características e benefícios
  • NIST certificate is provided with both reference and information values of elements mass fraction.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, drying, and maintenance instructions.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Potassium (K), Carbon (C), Sodium (Na), Iron (Fe) , Titanium (Ti), Antimony (Sb), Lead (Pb), Barium (Ba), Manganese (Mn), Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Cerium (Ce), Scandium (Sc), Cesium (Cs), Thorium (Th), Chromium (Cr), Uranium (U), Cobalt (Co), Vanadium (V), Europium (Eu), Zinc (Zn), Hafnium (Hf)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Clean Sediment #2
Supelco
CLNSED2
Clean Sediment #2