NIST2783
Air particulate on filter media
NIST® SRM® 2783
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 2 +2 Blnk (47 mm dia)
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
industrial hygiene
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2783_cert
SRM 2783_SDS
Outras notas
Aluminum (Al), (Magnesium Mg), Arsenic (As), Manganese (Mn), Barium (Ba), Sodium (Na), Calcium (Ca), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Lead (Pb), Chromium (Cr), Antimony (Sb), Copper (Cu), Titanium (Ti), Iron (Fe), Vanadium (V), Potassium (K), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cerium (Ce), Silicon (Si), Rubidium (Rb), Samarium (Sm), Sulfur (S), Thorium (Th), Scandium (Sc), Uranium (U), Tungsten (W), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Aluminium (Al), Sodium (Na), Barium (Ba), Cobalt (Co), Lead (Pb), Sulfur (S), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Padrão
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)