Documentos Principais
CLNSED2
Supelco
Clean Sediment #2
Selecione um tamanho
250 G
R$ 2.277,00
R$ 2.277,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 2.277,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.277,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 g
fabricante/nome comercial
RTC CLNSED-2-100
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3