Documentos Principais
NIST2583
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2583
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 8 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Baking chocolate NIST® SRM® 2384
NIST2384
Baking chocolate