NIST2710A
Montana I soil
NIST® SRM® 2710a
Sinônimo(s):
Montana Soil Sample
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2710A_cert
SRM 2710A_SDS
Outras notas
Aluminum (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Cobalt (Co), Iron (Fe), Lanthanum (La), Lead (Pb), Mercury (Hg), Magnesium (Mg), Strontium (Sr), Manganese (Mn), Uranium (U), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cesium (Cs), Chromium (Cr), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lutetium (Lu), Neodymium (Nd), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Samarium (Sm), Scandium (Sc), Thallium (Tl), Thorium (Tr), Vanadium (V), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Gold (Au), Hafnium (Hf), Indium (In), Selenium (Se), Silver (Ag), Tantalum (Ta), Terbium (Tb), Tungsten (W), Ytterbium (Yb), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)