Documentos
NISTRM8540
IAEA-CH-7 (carbon and hydrogenIsotopes in polyethlene foil)
NIST® RM 8540
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pureza isotópica
 2H
 13C
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente