Documentos Principais
NISTRM8541
USGS24 graphite (carbon isotopes in graphite)
NIST® RM 8541
Sinônimo(s):
Graphite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pureza isotópica
 13C
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
3652-3697 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)