Documentos Principais
NISTRM8574
L-Glutamic acid
NIST® RM 8574, USGS41
Sinônimo(s):
Heavy carbon and nitrogen isotopes in L-glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Beilstein:
1723801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto NISTRM8574 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)