This foil product is cold rolled from thicker stock.
356808
Iron
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
foil
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
resistividade
9.71 μΩ-cm
espessura
0.1 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Quantidade
- 50×50 mm (approximately 2 g)
- 100×100 mm (approximately 8 g)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
-
I am reaching out to inquire about the manufacturing process of your Fe foil. Specifically, I would like to know whether it is produced through rolling, an electrolytic process, or another method.
1 answer-