MAB5256A5
Anti-Neurofilament 200kDa Antibody, clone NE14, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone NE14, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NE14, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (100% sequence homology), porcine (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neurofilament in rat E18 primary cortex cells.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2