NIST920
D-Manitol
NIST® SRM® 920
Sinônimo(s):
Manitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
167-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 920_cert
SRM 920_SDS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
D-Mannitol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1