Documentos Principais
NIST2971
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 Calibration Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
embalagem
ampule of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
single component solution
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of instruments and techniques used for the determination of 24R,25-dihydroxyvitamin D3. A unit of this product consists of five 2 mL ampoules of ethanolic solution.
Each ampoule contains approximately 1 mL of solution.
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
24R,25-Dihydroxyvitamin D3 [24R,25(OH)2D3]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)