NIST917C
D-Glicose (Dextrose)
NIST® SRM® 917C
Sinônimo(s):
D-(+)-Glicose, Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
150-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrição geral
SRM 917C_cert SRM 917C _SDS
Outras notas
D-Glucose(dextrose)
Consulte o certificado para obter valores e mais detalhes em nist.gov/SRM.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)