NIST2740A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2740a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2740A_cert
SRM 2740A_SDS
Outras notas
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)