Merck
Pular para
MXPESP50R
Anel de vedação do tipo O-ring de silicone e vedação do tipo “plug seal”
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
O anel de vedação do tipo O-ring de silicone e a vedação do tipo “plug seal” são acessórios do amostrador MicropreSure®. O amostrador de filtração MicropreSure® é um amostrador de filtração em linha para simplificar os testes microbiológicos durante o processo. Ele tem um design simples, protetor que permite o processamento asséptico de amostras no local de coleta, reduzindo assim o risco de contaminação. O anel de vedação do tipo O-ring de silicone e a vedação do tipo “plug seal” ajudam a garantir um fluxo de amostra hermético e sem vazamentos.
Application
O anel de vedação do tipo O-ring de silicone e a vedação do tipo “plug seal” são usados para a amostragem e filtração em linha de líquidos aquosos, como cerveja, laticínios, água engarrafada, análise de produtos farmacêuticos, refrigerantes, cidra, isotônicos e vinho para testes de biocarga.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MXPESP5VTMXPESP5EPMXPESP5CN
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
material
silicone
material
fluoroelastomer
material
EPDM rubber
material
polypropylene cap
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 5 numbers
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)