Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
T5790
Tweezers
Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Sinônimo(s):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 662,00
R$ 662,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 662,00
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
R$ 662,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Materiais
anti-magnetic stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 504-NM
tamanho
110 mm
Descrição geral
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Tweezers Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6040
Tweezers
Titanium tweezers Style AA
Z680184
Titanium tweezers
Artis Tweezer Style 7-SA
Z742677
Artis Tweezer
Titanium tweezers Style 3
Z680222
Titanium tweezers
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer