NIST2684C
Bituminous coal (nominal mass fraction 3 % sulfur)
NIST® SRM® 2684c
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2684C_cert
SRM 2684C_SDS
Outras notas
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Bromine (Br), Calcium (Ca), Chlorine (Cl), Potassium (K), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)