Documentos Principais
Z408433
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 3/16 ‑ 1/4 in., blue wheel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 260,00
R$ 260,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 260,00
About This Item
Código UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
R$ 260,00
Check Cart for Availability
descrição
straight tube ends
Características
fits tubing 3/16 ‑ 1/4 in.
fabricante/nome comercial
Bel-Art
cor
blue wheel
Descrição geral
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Informações legais
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)