Documentos Principais
1.06705
Supelco
Ninhydrin spray solution
for thin-layer chromatography
Sinônimo(s):
Ninhydrin Reagent Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
42.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C (2-Propanol)
Lim. expl.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
p.e.
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
pf
-89.5 °C (2-Propanol)
temperatura de transição
flash point 12 °C (2-Propanol)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Nota de análise
Application test: passes test
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - (2-Propanol)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
Questions
  1. Ninhydrin spray solution과 일반 분말형 Ninhydrin의 유통기한이 얼마 정도 차이 나나요??
    1 answer
    1. The spray Ninhydrin product 1.06705 is assigned a minimum shelf life of approximately 3 years. The powdered product most closely associated with the spray solution, 1.06705, is product 1.06762. This product is assigned a minimum shelf life of approximately 5 years. Other Ninhydrin products are available and shelf life assignment may vary from product to product.