M0960000
L-Metionina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methionine & derivatives
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
284 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material